Learn More
NBI-74330, MedChemExpress
Code produit. 16489037
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16489037
Marque: Medchem Express HY15320
MedChemExpress NBI-74330 is a potent antagonist for CXCR3, and exhibits potent inhibition of (125I)CXCL10 and (125I)CXCL11 specific binding with Ki of 1.5 and 3.2 nM, respectively.
NBI-74330 is a potent antagonist for CXCR3, and exhibits potent inhibition of (125I)CXCL10 and (125I)CXCL11 specific binding with Ki of 1.5 and 3.2 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau NBI-74330
CAS 855527-92-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H27F4N5O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (165.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N([C@@H](C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)C)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C5
Poids moléculaire (g/mol) 605.58
Poids de la formule 605.58
Pourcentage de pureté 99.23%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.