Learn More
Buerkle™ Joint NBR pour ProfiSampler Buerkle™
Code produit 15977880 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ProfiSampler
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
15977880 ProfiSampler 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15977880 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 00065048
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Joint fabriqué en NBR pour une utilisation avec le ProfiSampler Buerkle™
  • Structure en NBR
  • Joint torique de rechange
  • Pour une utilisation avec ProfiSampler Buerkle™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) ProfiSampler
Longueur (métrique) 3 mm
Poids (métrique) 0,008 kg
Diamètre (métrique) extérieur 32 mm
Matériau NBR
Type Bague d’étanchéité