Learn More
NCF1 Antibody, HRP, R&D Systems™
Product Code. 18604302 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18604302 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18604302 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP298530H
 Restricted Item
Expédition estimée: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NCF1 Polyclonal specifically detects NCF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NCF1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate HRP
Formulation PBS
Gene Alias 47 kDa neutrophil oxidase factor, FLJ79451, NADPH oxidase organizer 2, NCF-1, NCF1A, neutrophil cytosol factor 1,47 kDa autosomal chronic granulomatous disease protein, neutrophil cytosolic factor 1, neutrophil cytosolic factor 1 (47kD, chronic granulomatous disease, autosomal1), neutrophil cytosolic factor 1, (chronic granulomatous disease, autosomal 1), Neutrophil NADPH oxidase factor 1, Nox organizer 2, NOXO2NCF-47K, Nox-organizing protein 2, p47phox, SH3 and PX domain-containing protein 1A, SH3PXD1Ap47-phox
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NCF1 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Endocrinology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 653361
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.