Learn More
NCGC00247743, MedChemExpress
Code produit 16474618
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474618 10 mg
16463166 25 mg
16437337 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16474618 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112308
MedChemExpress NCGC00247743 is a histone lysine demethylase KDM4 inhibitor.
NCGC00247743 is a histone lysine demethylase KDM4 inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau NCGC00247743
CAS 1435192-04-3
Couleur Green Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H29N3O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (159.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(N=CC=C2)C2=CC(C3=CC(C(NCCCCCCN(C)C)=O)=CC=C3)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 391.51
Poids de la formule 391.51
Pourcentage de pureté 96.17%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death