Learn More
Thermo Scientific™ NcoI (10 U/μL)
Code produit 10233160 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 unités
2 500 unités
500 U
Conditionnement:
1000 unités
2500 unités
500 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10233160 500 U 500 unités
10151120 2 500 unités 2500 unités
10641231 1 000 unités 1000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10233160 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.50€
    69.65€ / 500 pièces
    Économisez 17.85€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L'enzyme de restriction NcoI reconnaît les sites C^CATGG et coupe le mieux à 37 °C dans le tampon Tango (Isoschizomères : Bsp19I).
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5’...C▵C A T G G...3’
3’...G G T A C▵C...5’
Conditions pour une activité de 100 % :
  • Tampon 1X Tango : 33 mM de Tris-acétate (pH 7,9 à 37°C), 10 mM de Mg-acétate, 66 mM de K-acétate et 0,1 mg/ml de BSA
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • NcoI est fourni en : 10 mM de Tris-HCl (pH 7,5 à 25°C), 50 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM d’EDTA, 0,2 mg/ml de BSA et 50 % (v/v) de glycérol
Ligature et clivage :
  • Après une surdigestion 50 fois supérieure avec NcoI, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés.
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais aucun effet.Dam : ne se chevauche jamais aucun effet.
  • Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet.
  • CpG : ne se chevauche jamais — aucun effet.
  • EcoKI : ne se chevauche jamais — aucun effet.
  • EcoBI : ne se chevauche jamais — aucun effet.
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 5 unités de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
Extrémités compatibles :
  • AflIII, PscI, BtgI, Eco130I, FatI, PagI
Remarque :
Une faible concentration en sels, une forte concentration en glycérol (>5 %), un pH >8,0 ou un large excès d’enzyme peut induire une activité Star.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Quantité 500 U
Type de produit NcoI