Learn More
Gibco™ Milieu NCTC-135
Description
Le milieu NCTC-135 est un milieu chimiquement défini qui a été développé à l’origine par l’Institut national du cancer (Bethesda, MD) et formulé pour la culture des sous-lignées de souche L de souris, clone NCTC 929 (cellules L929) dans un environnement sans sérum. Le milieu Gibco™ NCTC-135 a également été utilisé pour cultiver de nombreuses cellules, notamment HeLa, ascites d’Ehrlich-Lettre souche E, NCTC clone 1469, NCTC 4206, souris C3H, BS-C-1 et des lignées cellulaires d’hybridomes.
Le milieu Gibco™ NCTC-135 est une modification du milieu NCTC 109 qui a remplacé la L-cystéine par de la L-cystine, ce qui a réduit la toxicité de certaines cellules. Le milieu NCTC-135 est riche en nucléosides et contient plusieurs composants uniques pour éliminer le besoin de sérum, y compris des coenzymes, de la glucosamine, des agents réducteurs et des vitamines supplémentaires.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ NCTC-135 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu NCTC-135 ne contient pas de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Le milieu NCTC-135 a été conçu pour être utilisé sans sérum pour les cellules L929, mais nécessite généralement la supplémentation d’un cocktail de facteur de croissance ou d’un sérum de veau fœtal (SVF) pour d’autres cellules. Le milieu NCTC-135 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) qui nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5-10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique. Certaines lignées cellulaires peuvent nécessiter une adaptation progressive à un milieu sans sérum.
Le milieu Gibco™ NCTC-135 est une modification du milieu NCTC 109 qui a remplacé la L-cystéine par de la L-cystine, ce qui a réduit la toxicité de certaines cellules. Le milieu NCTC-135 est riche en nucléosides et contient plusieurs composants uniques pour éliminer le besoin de sérum, y compris des coenzymes, de la glucosamine, des agents réducteurs et des vitamines supplémentaires.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ NCTC-135 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu NCTC-135 ne contient pas de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Le milieu NCTC-135 a été conçu pour être utilisé sans sérum pour les cellules L929, mais nécessite généralement la supplémentation d’un cocktail de facteur de croissance ou d’un sérum de veau fœtal (SVF) pour d’autres cellules. Le milieu NCTC-135 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) qui nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5-10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique. Certaines lignées cellulaires peuvent nécessiter une adaptation progressive à un milieu sans sérum.
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu NCTC-135 |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol, Coenzymes |
| Sans additif | Sans HEPES |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Description | Milieu NCTC-135, 500 ml, liquide, L-glutamine, avec L-glutamine, rouge de phénol, coenzymes, durée de conservation de 12 mois, stocker entre 2 et 8°C, conserver à l’abri de la lumière, pour la culture de cellules de mammifères |