Learn More
Beschreibung
FAST ANALYSE
- L'analyseur élémentaire entièrement automatique NDA 702 effectue l'analyse en 3 à 4 minutes. Le démarrage rapide et le mode veille garantissent une mise en service rapide avec possibilité de test d'étanchéité par zone.
THE LA PLUS HAUTE PRÉCISION
- Le LoGas™ Le détecteur de conductivité thermique (TCD) conçu par VELP garantit une précision inégalée avec une limite de détection (LOD) sans équivalent de 0,001 mgN et un faible écart type.
SÉCURITÉ MAXIMALE
- Le NDA 702 est équipé de dispositifs de sécurité de pointe qui interrompent l'analyse en cas d'irrégularités. La notification immédiate et l'arrêt à distance via la plateforme cloud VELP Ermes garantissent des opérations sans surveillance en toute sécurité.
EFFICACITÉ
- La méthode de combustion entièrement automatique et fiable du NDA 702, associée à DriStep™ Garantie de piège à eau à coût modéré. L'échantillonneur électronique automatique à 30 disques, extensible avec 3 disques supplémentaires, garantit une productivité et une disponibilité maximales.
VERSATILITÉ
- Le NDA 702 est compatible avec des échantillons solides, liquides et pâteux jusqu'à 1 gramme. Sélection aisée du gaz vecteur (hélium ou argon) sans modification matérielle et sans effet mémoire.
SMART INSTRUMENT
- L'analyseur de protéines NDA 702 est facile à utiliser et ne nécessite pas d'opérateur qualifié. L'interface conviviale DUMASoft™ Le logiciel et la connexion VELP Ermes offriront une nouvelle expérience utilisateur et des flux de travail intelligents.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Analyseur élémentaire |
| Type de détecteur | Détecteur de conductivité thermique |
| À utiliser avec (application) | Sécurité alimentaire, Sciences de l’environnement, Agronomie |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?