Learn More
Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458938
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15458938 1 g 1g
15468938 5 g 5g
15478938 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62435.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3304-51-6 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3304-51-6
Formule moléculaire C13H18N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 266.297
Numéro MDL MFCD00038200
Clé InChI VULSXQYFUHKBAN-NSHDSACASA-N
Synonyme h-orn z-oh, n'-cbz-l-ornithine, s-2-amino-5-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, n-delta-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, ornithine, n5-phenylmethoxy carbonyl, 2s-2-amino-5-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, h-orn cbz-oh, ambotzhaa1227, n, a-cbz-l-ornithine, ndelta-cbz-l-ornithine
CID PubChem 7009570
Nom IUPAC (2S)-2-amino-5-(phénylméthoxycarbonylamino)acide pentanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
Point de fusion 248°C to 252°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 266.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide