Learn More
Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-D-ornithine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479368 5 g 5g
15469368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62930.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118476-89-4 | C25H30N2O6 | 454.523 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118476-89-4
Formule moléculaire C25H30N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 454.523
Numéro MDL MFCD00077065
Clé InChI JOOIZTMAHNLNHE-OAQYLSRUSA-N
Synonyme fmoc-d-orn boc-oh, n-fmoc-n'-boc-d-ornithine, 2r-5-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, fmoc-n'-boc-d-ornithine, ambotzfaa1492, fmoc-nd-boc-d-ornithine, n-alpha-fmoc-nd-t-boc-d-ornithine, r-n5-tert.-butoxy-carbonyl-n2-9-fluorenylmethoxycarbonyl-ornithine, 2r-5-tert-butoxycarbonylamino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pentanoic acid
CID PubChem 13996154
Nom IUPAC acide (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-D-ornithine
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de la formule 454.52
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre