Learn More
Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-L-ornithine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499278 5 g 5g
15489278 1 g 1g
15409288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62814.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 109425-55-0 | C25H30N2O6 | 454.523 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109425-55-0
Formule moléculaire C25H30N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 454.523
Numéro MDL MFCD00065668
Clé InChI JOOIZTMAHNLNHE-NRFANRHFSA-N
Synonyme fmoc-orn boc-oh, nalpha-fmoc-ndelta-boc-l-ornithine, fmoc-l-orn boc-oh, ndelta-boc-nalpha-fmoc-l-ornithine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 2s-5-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, fmoc-orn boc, pubchem10032, n-a-boc-n-deta-boc-l-ornithine, n alpha-fmoc-n delta-boc-l-ornithine
CID PubChem 2756114
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]acide pentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-L-ornithine
Point de fusion 111°C to 115°C
Beilstein 4772025
Quantité 5 g
Poids de la formule 454.52
Pourcentage de pureté 96%