Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs d’extraction cytoplasmique et nucléaire NE-PER™
Code produit 10309383 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
75 mL
Conditionnement:
1 kit
15mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10309383 75 mL 1 kit
11865694 15 mL 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10309383 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78835
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lysez efficacement les cellules et extrayez des fractions protéiques cytoplasmiques et nucléaires séparées en moins de deux heures grâce à ce kit de fractionnement subcellulaire.
Le kit Thermo Scientific™ NE-PER pour l’extraction cytoplasmique et nucléaire permet d’obtenir une lyse cellulaire efficace et l’extraction de fractions cytoplasmique et nucléaire distinctes en moins de deux heures.
Le kit NE-PER est une méthode d’extraction des nucléoprotéines qui implique la lyse simple et progressive des cellules et l’isolement par centrifugation de fractions de nucléoprotéines et de protéines cytoplasmiques Les seuls outils requis sont : une microcentrifugeuse de paillasse, des tubes et des pipettes. Les réactifs NE-PER solubilisent et séparent efficacement les nucléoprotéines et les protéines cytoplasmiques en fractions avec un minimum de contamination croisée ou d’interférence provenant de l’ADN génomique et de l’ARNm. Une fois dessalées ou diluées, les protéines isolées peuvent être utilisées pour réaliser des immunodosages et des expériences sur l’interaction des protéines, par exemple les analyses de mobilité (EMSA), la co-immunoprécipitation (Co-IP) et les essais de pull-down.
Points clés :
  • Rapide – obtenez des fractions nucléaires et cytoplasmiques en moins de deux heures
  • Efficacité éprouvée – le kit NE-PER est cité dans plus de 950 publications distinctes
  • Évolutif – deux tailles de kits pour produire des extraits à partir de cellules et de tissus
  • Pratique – des instructions simples qui ne nécessitent pas d’ultracentrifugation sur les gradients
  • Compatible – pour les dosages en aval, notamment transferts Western, dosages de retards sur gel, dosages de protéines, dosages de gènes rapporteurs et dosages d’activités enzymatiques
Inclut :
Deux tailles de kit, contenant chacune trois tampons et des solutions de détergent.
Compatibles avec :
Kit Thermo Scientific EMSA chimiluminescent LightShift (N° 20148)
Conditions de stockage :
Dès réception, conserver les composants du kit à 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif d’extraction nucléaire et cytoplasmique
Contenu et stockage Dès réception, stocker les composants du kit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Forme Liquide
Gamme de produits NE-PER
Tampon Tampon de lyse
Type de réactif Tampon de lyse cellulaire, solution détergente, fractionnement subcellulaire
Quantité 75 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: non ionic detergent