Learn More
R&D Systems™ Nebivolol hydrochloride
Code produit 18095182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18095182 10 mg 10mg
18075792 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18095182 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3517/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.90€
    148.05€ / 10mg
    Économisez 15.85€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Highly selective β1-adrenoceptor antagonist
Highly selective β1-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.88, 20, 44, 700, 1160, 2400 and 4000 nM at β1, 5-HT1A, β2, 5-HT2, α1, H1 and D2 receptors respectively). Induces vasodilation via a nitric oxide- and cGMP-dependent mechanism (EC50 = 11.36 μM in renal arteries) and displays antihypertensive activity in vivo. GRK/β -arrestin biased agonist at the β2 adrenoceptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152520-56-4
Formule moléculaire C22H26ClF2NO4
Spécification
Nom chimique ou matériau Nebivolol hydrochloride
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 441.9
Pureté >98%
Poids moléculaire 445.924