Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de nébivolol
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nebivolol hydrochloride |
| CAS | 152520-56-4 |
| Point de fusion | 226.0°C |
| Formule moléculaire | C22H26ClF2NO4 |
| Quantité | 250 mg |
| Clé InChI | JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1)[C@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1 |
| Nom IUPAC | chlorure de (1S)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-{[(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-hydroxyéthyl]amino}éthan-1-ol d’hydrogène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 441.90 |
| Poids de la formule | 441.9 |