Learn More
Nebivolol hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16494297
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494297 50 mg
16428418 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16494297 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0203A
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Nebivolol hydrochloride selectively inhibits β1- adrenergic receptor with IC50 of 0.8 nM.
Nebivolol hydrochloride selectively inhibits β1- adrenergic receptor with IC50 of 0.8 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nebivolol hydrochloride
CAS 152520-56-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H26ClF2NO4
Quantité 50 mg
Synonyme R 065824 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (226.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.79 mg/mL (4.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC1=CC=C2C(CC[C@]([C@@H](O)CNC[C@H](O)[C@@]3([H])CCC(C=C(F)C=C4)=C4O3)([H])O2)=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 441.9
Poids de la formule 441.9
Pourcentage de pureté 98.73%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation