Learn More
(+)-Nebivolol, TRC
Code produit 30466589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30466589 0.5 mg -
30472987 2.5 mg 2.50mg
30482893 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30466589 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3878960.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118457-15-1
Formule moléculaire C22 H25 F2 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 405.44
Synonyme (αR,α'R,2R,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, [2R-[2R*[R*[R*(S*)]]]]-, (+)-Nebivolol, (S,R,R,R)-Nebivolol, (αR,α'R,2R,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol], Dexnebivolol, R 67138, d-Nebivolol
Nom IUPAC (1R)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromène-2-yl]-2-[[(2R)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromène-2-yl]-2-hydroxyéthyl]amino]éthanol
SMILES O[C@H](CNC[C@@H](O)[C@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Nebivolol
Quantité 0.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2/t17-,18-,21-,22+/m1/s1
Poids de la formule 405.1752