Learn More
Nebivolol, TRC
Code produit 17984405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17984405 10 mg 10mg
30136897 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17984405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN38793310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99200-09-6
Formule moléculaire C22H25F2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 405.44
Synonyme α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol];
Nom IUPAC 1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromène-2-yl)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chrome-2-yl)-2-hydroxyéthyl]amino]éthanol
SMILES FC1=CC=C2C(CCC(C(O)CNCC(O)C3CCC4=CC(F)=CC=C4O3)O2)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Nebivolol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2
Poids de la formule 405.1752
Pourcentage de pureté >95%