Learn More
Nebramine Sulfate, TRC
Code produit 30003454
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003454 10 mg 10mg
30003583 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN38825010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C12H26N4O5 xH2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 306.36
Synonyme 2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribo-hexopyranosyl)-D-streptamine Sulfate, 3'-Deoxyneamin Sulfate, 3'-Deoxyneamine Sulfate, 3'-Deoxyneomycin A Sulfate, Nebramycin VIII Sulfate, Tobramine Sulfate;
SMILES N[C@@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)C[C@H]2N)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](N)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nebramine Sulfate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H26N4O5/c13-3-8-7(17)2-6(16)12(20-8)21-11-5(15)1-4(14)9(18)10(11)19/h4-12,17-19H,1-3,13-16H2/t4-,5+,6-,7+,8-,9+,10-,11-,12-/m1/s1
Pourcentage de pureté >95%