Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de nécrose, IM-54
Code produit 15426349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426349 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15426349 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64372.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Jaune orangé
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Composé perméable aux cellules qui inhibe sélectivement la nécrose induite par le stress oxydatif
CAS 861891-50-1
Formule moléculaire C19H23N3O2
Poids de la formule 325,40
Synonyme 1-méthyl-3-(1-méthyl-1H-indol-3-yl)-4-(pentylamino)-1H-pyrrole-2,5-dione ;
Forme Poudre