Learn More
R&D Systems™ Necrostatin-1
Code produit 18065682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18065682 10 mg 10mg
18005482 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18065682 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2324/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.50€
    178.50€ / 10mg
    Économisez 19.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. RIP1 kinase inhibitor; inhibits necroptosis
ATP-competitive, allosteric inhibitor of receptor-interacting protein kinase 1 (RIPK1) (EC50 = 182 nM). Blocks non-apoptotic cell death via inhibition of a specific cellular pathway, necroptosis, which leads to necrosis (EC50 = 494 nM). Reduces ischemic brain injury in a mouse model of stroke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4311-88-0
Formule moléculaire C13H13N3OS
Spécification
Nom chimique ou matériau Necrostatin-1
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 259.33
Pureté 98%
Poids moléculaire 259.327