Learn More
Necrostatin-1, MedChemExpress
Code produit 16496916
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496916 100 mg
16422877 50 mg
16406808 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16496916 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15760
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Necrostatin-1 (Nec-1) is a potent and cross the blood-brain barrier necroptosis inhibitor with an EC50 of 490 nM in Jurkat cells. Necrostatin-1 inhibits RIP1 kinase (EC50=182 nM). Necrostatin-1 is also an IDO inhibitor.
Necrostatin-1 (Nec-1) is a potent and cross the blood-brain barrier necroptosis inhibitor with an EC50 of 490 nM in Jurkat cells. Necrostatin-1 inhibits RIP1 kinase (EC50=182 nM). Necrostatin-1 is also an IDO inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Necrostatin-1
Forme physique Powder
CAS 4311-88-0
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H13N3OS
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Nec-1
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 46 mg/mL (177.38 mM)
SMILES O=C(C(CC1=CNC2=C1C=CC=C2)N3)N(C)C3=S
Poids moléculaire (g/mol) 259.33
Poids de la formule 259.33
Pourcentage de pureté 98.96%
Qualité Research