Learn More
Nécrostatin-1, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mg
Conditionnement:
20mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446849 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15446849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65341.F+
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La nécrostatine-1 fonctionne comme un inhibiteur allostérique de la kinase adaptatrice associée au récepteur du domaine de la mort (RIP1) sur la voie de la nécroptose. Tout en affectant cette voie de mort cellulaire distincte, la nécrostatine-1 ne présente aucun
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Necrostatin-1
CAS 4311-88-0
Couleur Jaune
Formule moléculaire C13H13N3OS
Numéro MDL MFCD00056916
Quantité 20 mg
Sensibilité Light sensitive
Synonyme necrostatin-1, mth-dl-tryptophan, nec-1, necrostatin 1, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone, mth-trp, methyl-thiohydantoin-tryptophan, necroptotic inhibitor, nec-1, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, 4-imidazolidinone, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-thioxo
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (10-25mg/ml),100% ethanol (6mg/ml),and methanol (5mg/ml).
Clé InChI TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=O)C(NC1=S)CC2=CNC3=CC=CC=C32
Nom IUPAC 5-(1H-indol-3-ylméthyl)-3-méthyl-2-sulfanylidèneimidazolidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 259.327
CID PubChem 2828334
Poids de la formule 259.33
Forme physique Poudre