Learn More
Nécrostatine-1, TRC
Code produit 30483890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30483890 50 mg
30476524 10 mg
30480354 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483890 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN38855050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4311-88-0
Formule moléculaire C13 H13 N3 O S
Poids moléculaire (g/mol) 259.33
Synonyme 5-(1H-Indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Nom IUPAC 5-(1H-indol-3-ylméthyl)-3-méthyl-2-sulfanylideneimidazolidine-4-one
SMILES CN1C(=S)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Necrostatin-1
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
Poids de la formule 259.0779