Learn More
Necrostatin 2 racemate, MedChemExpress
Code produit 16446118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16446118 10 mg
16438717 5 mg
16432257 50 mg
16431429 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16446118 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14622A
MedChemExpress Necrostatin 2 racemate (Nec-1S), the Nec-1 stable, is a potent and specific RIPK1 inhibitor lacking the IDO-targeting effect.
Necrostatin 2 racemate (Nec-1S), the Nec-1 stable, is a potent and specific RIPK1 inhibitor lacking the IDO-targeting effect.
Spécification
Nom chimique ou matériau Necrostatin 2 racemate
Forme physique Solid
CAS 852391-15-2
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H12ClN3O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Necrostatin 1S Nec-1S 7-Cl-O-Nec1
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (180.04 mM)
SMILES ClC1=C2C(C(CC3C(N(C)C(N3)=O)=O)=CN2)=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 277.71
Poids de la formule 277.71
Pourcentage de pureté 99.65%
Qualité Research