Learn More
Nedaplatin, MedChemExpress
Code produit 16471967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471967 50 mg
16425818 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16471967 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13700
MedChemExpress Nedaplatin (NSC 375101D) is a derivative of cisplatin and DNA damage agent.
Nedaplatin (NSC 375101D) is a derivative of cisplatin and DNA damage agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nedaplatin
Forme physique Powder
CAS 95734-82-0
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C2H8N2O3Pt
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme NSC 375101D
Informations sur la solubilité H2O : 13.6 mg/mL (44.86 mM; Need ultrasonic and warming; DMSO can inactivate Nedaplatin's activity) ∣DMF : 1 mg/mL (3.30 mM; Need ultrasonic; DMSO can inactivate Nedaplatin's activity)
SMILES O=C1C[O-][Pt+2](N)(N)[O-]1
Poids moléculaire (g/mol) 303.18
Poids de la formule 303.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research