Learn More
Solution de nettoyage pour aiguille
Code produit 11930557
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Osmomètre type 15/15M et 16/16M
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11930557 Osmomètre type 15/15M et 16/16M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11930557 Fournisseur Loeser Code fournisseur 0.01.0004
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution de nettoyage d’aiguille pour osmomètre i
  • Solution pour le nettoyage du trou d’aiguille des osmomètres automatiques
  • Flacon de 20 ml
Spécification
Type de produit Solution de nettoyage pour aiguille
À utiliser avec (équipement) Osmomètre type 15/15M et 16/16M
Volume (métrique) 20 mL