Learn More
Nefamide, TRC
Code produit 30481852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30481852 10 mg
30471928 100 mg
30482350 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30481852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN38911010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24833-47-4
Formule moléculaire C17H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 283.32
Synonyme 2-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide, o-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide
Nom IUPAC 2-benzoyle-N-(2-hydroxyéthyle)-N-méthylbenzamide
SMILES CN(CCO)C(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Specifications
Nom chimique ou matériau Nefamide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17NO3/c1-18(11-12-19)17(21)15-10-6-5-9-14(15)16(20)13-7-3-2-4-8-13/h2-10,19H,11-12H2,1H3
Poids de la formule 283.1208