Learn More
Nefazodone hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16478698
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16478698
Marque: Medchem Express HYB1396
MedChemExpress Nefazodone hydrochloride (BMY-13754) is a potent and selective 5HT2A (Ki=5.8 nM) antagonist with moderate inhibition of 5-HT and noradrenaline uptake (IC50 of 290 and 300 nM, respectively). Nefazodone hydrochloride is a phenylpiperazine antidepressant with less alpha-adrenergic blocking activity.
Nefazodone hydrochloride (BMY-13754) is a potent and selective 5HT2A (Ki=5.8 nM) antagonist with moderate inhibition of 5-HT and noradrenaline uptake (IC50 of 290 and 300 nM, respectively). Nefazodone hydrochloride is a phenylpiperazine antidepressant with less alpha-adrenergic blocking activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nefazodone hydrochloride
CAS 82752-99-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H33Cl2N5O2
Quantité 10 mg
Synonyme BMY-13754 MJ-13754-1
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (98.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 506.47
Poids de la formule 506.47
Pourcentage de pureté 99.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.