Learn More
Nefiracetam, MedChemExpress
Code produit 16468246
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468246 100 mg
16404337 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16468246 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0340
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Nefiracetam is a GABAergic, cholinergic, and monoaminergic neuronal systems enhancer for Ro 5-4864-induced convulsions.
Nefiracetam is a GABAergic, cholinergic, and monoaminergic neuronal systems enhancer for Ro 5-4864-induced convulsions.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nefiracetam
CAS 77191-36-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H18N2O2
Quantité 100 mg
Synonyme DM9384 DZL-221
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
SMILES O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CN2C(CCC2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 246.3
Poids de la formule 246.3
Pourcentage de pureté 99.39%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation