Learn More
R&D Systems™ Nefiracetam
Description
Cognitive enhancer that displays various pharmacological effects. Activates L/N-type calcium channels, cholinergic, monoaminergic and GABAergic systems. Displays potent neuroprotective action in the retinal ischemia-reperfusion model in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nefiracetam |
| CAS | 77191-36-7 |
| Quantité | 100 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C14H18N2O2 |
| Poids de la formule | 246.3 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 246.31 |