Learn More
Néfiracétam, TRC
Code produit 30474209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30474209 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474209 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN38939510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nefiracetam
CAS 77191-36-7
Formule moléculaire C14 H18 N2 O2
Quantité 10 mg
Synonyme DM-9384, DZL-221, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2O2/c1-10-5-3-6-11(2)14(10)15-12(17)9-16-8-4-7-13(16)18/h3,5-6H,4,7-9H2,1-2H3,(H,15,17)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCCC2=O
Nom IUPAC N-(2,6-diméthylphényl)-2-(2-oxopyrrolidine-1-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 246.3
Poids de la formule 246.1368