Learn More
Nefopam Hydrochloride, TRC
Code produit 18071120
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18071120 10 mg 10mg
17959849 250 mg 250mg
18053540 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18071120 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN38940010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23327-57-3
Formule moléculaire C17 H19 N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 289.8
Synonyme 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), (±)-Nefopam hydrochloride, Acupan, Ajan, Fenazoxine, Fenazoxine hydrochloride, Nefopam hydrochloride, R 738
Nom IUPAC 5-methyl-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocine;hydrochloride
SMILES Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nefopam Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
Poids de la formule 289.1233
Pourcentage de pureté >95%