Learn More
R&D Systems™ Nemonapride
Description
Highly potent dopamine D2-like receptor antagonist; selective over D1-like receptors (Ki values are 0.1 and 740 nM for D2-like and D1-like receptors respectively). Also potent 5-HT1A receptor agonist (IC50 = 34 nM) and has affinity for sigma receptors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nemonapride |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 387.91 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 387.908 |