Learn More
Nemonapride, TRC
Code produit 30479942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479942 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479942 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN38982510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nemonapride
CAS 75272-39-8
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2/c1-14-18(9-10-25(14)13-15-7-5-4-6-8-15)24-21(26)16-11-17(22)19(23-2)12-20(16)27-3/h4-8,11-12,14,18,23H,9-10,13H2,1-3H3,(H,24,26)/t14-,18-/m1/s1
SMILES CNc1cc(OC)c(cc1Cl)C(=O)N[C@@H]2CCN(Cc3ccccc3)[C@@H]2C
Nom IUPAC N-[(2R,3R)-1-benzyl-2-méthylpyrrolidin-3-yl]-5-chloro-2-méthoxy-4-(méthylamino)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 387.9
Poids de la formule 387.1714