Learn More
Nemonapride, TRC
Code produit 30479223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479223 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479223 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3898255MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nemonapride
CAS 75272-39-8
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O2
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2/c1-14-18(9-10-25(14)13-15-7-5-4-6-8-15)24-21(26)16-11-17(22)19(23-2)12-20(16)27-3/h4-8,11-12,14,18,23H,9-10,13H2,1-3H3,(H,24,26)/t14-,18-/m1/s1
SMILES CNc1cc(OC)c(cc1Cl)C(=O)N[C@@H]2CCN(Cc3ccccc3)[C@@H]2C
Nom IUPAC N-[(2R,3R)-1-benzyl-2-méthylpyrrolidin-3-yl]-5-chloro-2-méthoxy-4-(méthylamino)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 387.9
Poids de la formule 387.1714