Learn More
Néospiramycine I, TRC
Code produit 17984605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17984605 5 mg 5mg
17942845 25 mg 25mg
17900625 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17984605 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3900405MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70253-62-2
Formule moléculaire C36 H62 N2 O11
Poids moléculaire (g/mol) 698.88
Synonyme Leucomycin V, 4A-O-de(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-9-O-[5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-, [9(2R,5S,6R)]-, Neospiramycin I (6CI,7CI), 4A-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-9-O-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]leucomycin V, Oxacyclohexadecane, leucomycin V deriv., Leucomycin V, 4A-O-de(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-9-O-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-, Neospiramycin I
Nom IUPAC 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-(diméthylamino)-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-10-[(2S,5S,6R)-5-(diméthylamino)-6-méthyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-méthoxy-9,16-diméthyl-2-oxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acétaldéhyde
SMILES CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Neo Spiramycin I
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C36H62N2O11/c1-21-19-25(17-18-39)34(49-36-33(43)31(38(7)8)32(42)24(4)47-36)35(44-9)27(40)20-29(41)45-22(2)13-11-10-12-14-28(21)48-30-16-15-26(37(5)6)23(3)46-30/h10-12,14,18,21-28,30-36,40,42-43H,13,15-17,19-20H2,1-9H3/b11-10+,14-12+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+/m1/s1
Poids de la formule 698.4354
Pourcentage de pureté >95%