Learn More
Neoandrographolide, MedChemExpress
Code produit 16451488
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451488 5 mg
16429078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16451488 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0721
MedChemExpress Neoandrographolide is a diterpenoid from the Andrographis paniculata (Acanthaceae).
Neoandrographolide is a diterpenoid from the Andrographis paniculata (Acanthaceae).
Spécification
Nom chimique ou matériau Neoandrographolide
CAS 27215-14-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H40O8
Quantité 5 mg
Synonyme Neoandrographiside
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (208.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]([C@@H]1CCC2=CCOC2=O)(CCC3)[C@@](CCC1=C)([H])[C@]3(C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Poids moléculaire (g/mol) 480.59
Poids de la formule 480.59
Pourcentage de pureté 99.65%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation