missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

clikeco Neobox

Code produit 12560167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
50 l
503,46 l
À utiliser avec (équipement):
Déchets électroniques
Produit de laboratoire
Pulvérisateurs
Solide souillé
Tubes COD
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) À utiliser avec (équipement)
12560167 50 l Déchets électroniques
12540187 503,46 l Solide souillé
12550187 50 l Solide souillé
12590187 50 l Produit de laboratoire
12500197 25 l Produit de laboratoire
13569010 25 l Tubes COD
12550157 50 l Pulvérisateurs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12560167 Fournisseur clikeco Code fournisseur XXX11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    147.47€ / 1 pièces
    Économisez 22.53€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les services liés aux produits comprennent : Mise en place de conteneurs, collecte et remplacement de ces derniers, traitement de vos déchets par les voies agréées, gestion de vos documents réglementaires et délivrance d'étiquettes certifiant votre engagement.

  • Hermétiquement scellé pour plus de sécurité
  • Léger et compact, facile à déplacer
  • Peut être scellé pour garantir son inviolabilité
  • Fabriqué en polypropylène pour une plus grande résistance
  • Empilable sur le couvercle pour une manipulation aisée
  • Facilement identifiable grâce à clikeco couleurs
  • Peut être placé sur le Themis pour une meilleure visibilité et un meilleur tri à la source
  • Conforme à la réglementation européenne en vigueur

Le service après-vente comprend :

  1. Analyse de vos besoins
  2. Fourniture de conteneurs
  3. Collecte et remplacement des conteneurs sous 72 heures
  4. Transportez vos déchets vers un centre de traitement local agréé qui les recycle.
  5. Émission et suivi de vos documents réglementaires
  6. Livraison de la clikeco Étiquettes et outils de communication pour promouvoir votre engagement

Spécification

Couleur Bleu, orange
À utiliser avec (application) Gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques
Poids (métrique) 3 kg
Type Cuve Neobox
Capacité (impériale) 13,2 gal
Capacité (métrique) 50 l
À utiliser avec (équipement) Déchets électroniques
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.