Learn More
Hémihydrate de néocuproine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10776161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10776161 5 g Flacon en verre 5g
10414025 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10776161 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153320050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34302-69-7 | C28H26N4O | 434.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34302-69-7
Formule moléculaire C28H26N4O
Poids moléculaire (g/mol) 434.54
Numéro MDL MFCD00149306,MFCD00004973,MFCD00149306,MFCD23140843
Clé InChI IEBXFSLFDFHSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-2sdt9ev86w, 2sdt9ev86w, neocuproine hemihydrate mi, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hemihydrate, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrate 2:1, 2,9-dimethyl-1,10-phenthroline hemihydrate
CID PubChem 67652146
SMILES O.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Neocuproine hemihydrate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 158.0°C to 163.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Total base)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 6534
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1500g/L methanol (20°C)
Nom IUPAC bis(2,9-diméthyle-1,10-phénanthroline) hydraté
Poids de la formule 217.27
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Neocuproine hemihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.