Learn More
Chlorhydrate de néocuproïne, ≥98 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15895318 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15895318 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15895318 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J19430.A1
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Neocuproine hydrochloride
CAS 7296-20-0
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C14H13ClN2
Numéro MDL MFCD00150062
Quantité 1 kg
Synonyme neocuproine hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, monohydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hcl, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:?, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:1, 2,9-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, chloride, c14h12n2.clh, neocuproine hcl
Clé InChI QUGBNSJLQDNNPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C.Cl
Nom IUPAC 2,9-diméthyl-1,10-phénanthroline ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 244.722
CID PubChem 81718
Poids de la formule 244.72 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre