Learn More
Chlorhydrate de néocuproine monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10061840 25 g 25g
10255720 5 g 5g
10105833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10061840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153310250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 303136-82-5 | C14H12N2 | 208.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303136-82-5 , 484-11-7
Formule moléculaire C14H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00150062
Clé InChI IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, neocuproine hydrochloride monohydrate, neocuproine hydrate hydrochloride, c14h12n2.hcl.h2o, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, neocuproine hydrochloride hydrate, neocuproinehydrochloridemonohydrate, neocuproine hydrochloride hydrate 98, neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 %
CID PubChem 2723838
Nom IUPAC 2,9-diméthyl-1,10-phénanthroline ; Hydrate ; Chlorhydrate
SMILES CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Neocuproine hydrochloride monohydrate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 250°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 262.75
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine