Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher 30
Description
- Détergent alcalin, poudre
- Neodisher 30 est utilisé pour le nettoyage automatisé de la vaisselle, des ustensiles de travail et des verres de coutellerie dans toutes les entreprises de transformation alimentaire telles que les cuisines professionnelles, les boucheries et les boulangeries
- Élimine en particulier les résidus de protéines, de café et de thé
- Niveau élevé de protection des matériaux
- Dosage de 2 à 4 g/L
- Utilisable avec tous les degrés de dureté de l’eau
Spécification
Spécification
| Type de produit | Neodisher 30 |
| Forme | Poudre |
| pH | 11,5 à 11,7 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Agent de blanchiment à < 5 % à base de chlore à > 30 % de phosphates |
| Concentration | 2 à 4 g/L |
| Densité | 1 050 g/L |
| Description | 600 x 300 x 150 mm |
| Volume (métrique) | 25 kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher 30
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, troclosene sodium