Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean A 8
Description
Spécification
Spécification
| Type de produit | Neodisher A8 |
| Forme | Poudre |
| pH | 12 à 12,4 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Métasilicate disodique pentahydraté ; hydroxyde de sodium ; troclosène de sodium ; carbonate de sodium |
| Concentration | 2 à 5 g/L |
| Type de conteneur | Godet |
| Description | 280 x 270 mm |
| À utiliser avec (application) | Élimine le sang, le sérum, les résidus alimentaires, les produits pharmaceutiques, les peintures, les vernis, la gélatine et autres résidus organiques |
| Volume (métrique) | 10 kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher LaboClean A 8
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium