Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean A 8
Code produit 11717105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11717105 1 kg 1kg
11713733 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11717105 Fournisseur Dr.Weigert™ Code fournisseur 410287
 Article restreint
En stock
Neodisher LaboClean A8 ; détergent en poudre alcalin devant être utilisé pour le nettoyage et le lavage de la verrerie. Les applications comprennent la pathologie, la parasitologie, les industries laitières et alimentaires.
  • Détergent alcalin sous forme de poudre
  • Le Neodisher LaboClean A8 est utilisé pour le nettoyage lors de la désinfection des machines à laver
  • Agents de blanchiment à base de chlore et phosphates, exempts de surfactant
  • Convient au nettoyage sans résidus des cultures de tissus et des couches cellulairesDosage compris entre 2 à 5 g/l
    Spécification
    Type de produit Neodisher A8
    Forme Poudre
    pH 12 à 12,4
    Stérilité Non stériles
    Aspect Incolore
    Composition Métasilicate disodique pentahydraté ; hydroxyde de sodium ; troclosène de sodium ; carbonate de sodium
    Concentration 2 à 5 g/L
    Type de conteneur Flacon
    Description 250 x 100 x 60 mm
    À utiliser avec (application) Élimine le sang, le sérum, les résidus alimentaires, les produits pharmaceutiques, les peintures, les vernis, la gélatine et autres résidus organiques
    Conditionnement 12/paquet
    Quantité 12/paquet
    Viscosité 1,200 g/L
    Volume (métrique) 1 kg
    Afficher plus Afficher moins
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Identifiant produit
    • neodisher LaboClean A 8
    Mention d'avertissement
    • Dangers
    Catégorie de danger
    • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
    • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
    • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
    Mention de danger
    • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
    • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
    • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
    • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
    • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
    Conseils de prudence
    • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
    • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium