Learn More
Weigert™ Antimousse Neodisher™ S
Code produit 15158052
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 l
Unit Size:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Unit Size
15158052 1 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15158052 Supplier Weigert™ Supplier No. 430148
Quantity Price
1 397.80€ / 10 pièces
6 354.72€ / 10 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Pour prévenir la formation de mousse dans des solutions de nettoyage alcalines hautement polluées par la graisse, les protéines, l’amidon, le sucre et d’autres. L’antimousse Weigert™ Neodisher™ S peut être utilisé dans le pré-nettoyage de la machine ainsi que dans le nettoyage principal.
  • À base d’huile de silicone émulsifiée
  • À utiliser dans les laboratoires cliniques et industriels, ainsi que dans les industries de l’alimentation et des cosmétiques
  • Évitez le surdosage pour empêcher l’adhérence des résidus de silicone aux surfaces
Specifications
Type de produit Antimousse Neodisher
Volume (métrique) 1 l