Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher FA
Description
- Détergent alcalin, concentrat liquide
- Le Neodisher LaboClean FA est utilisé pour le nettoyage lors de la désinfection des machines à laver
- Sans surfactant et chlore actif Excellente compatibilité de matériau
- Nettoie le sang, les protéines, les milieux de culture et la gélatine
- Dosage entre 2 à 4 ml/l
Spécification
Spécification
| Type de produit | Neodisher FA |
| Forme | Liquide |
| pH | 11,6 à 11,8 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Métasilicate disodique, silicate de potassium, hydoxyde de potassium |
| Concentration | 1 à 4 ml/l |
| Type de conteneur | Boîte |
| Densité | 1,5 g/cm3 (20°C) |
| Description | 250 x 190 x 140 mm |
| Filtré | À filtre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher FA
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate, dipotassium metasilicate, potassium hydroxide