Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FLA
Code produit. 11758373
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
10 L
Conditionnement:
10L
5L
Code produit. 11758373
Marque: Dr.Weigert™ 411230
Neodisher LaboClean FLA : détergent alcalin, concentrat liquide pour le nettoyage automatisé des ustensiles de laboratoire couramment utilisés (dans le domaine médical, biologique, microbiologique, chimique, alimentaire, pharmaceutique, ... ). Élimine les résidus huileux et autres résidus organiques tenaces, par exemple les graisses, les huiles, l’amidon, les résidus des feutres
  • Détergent alcalin, concentrat liquide
  • LE Neodisher LaboClean FLA est utilisé pour le nettoyage lors de la désinfection des machines à laver
  • Exempt de phosphates, de surfactants et de chlore actif
  • Élimine les résidus organiques, particulièrement adaptés au nettoyage des cages animales pour souris ou rats en PSU, PC, polyétherimide, PPSU ou acier inoxydable
  • Dosage compris entre 2 et 6 ml/l
Spécification
Type de produit Neodisher FLA
Forme Liquide
pH 12,3 à 12,8
Stérilité Non stériles
Composition Polycarboxylates, hydroxyde de potassium
Concentration 1 à 6 ml/l
Type de conteneur Canister
Densité 1,4 g/cm3 (20°C)
Description 310 x 230 x 180 mm
À utiliser avec (application) Élimine les résidus huileux et autres résidus organiques tenaces
Volume (métrique) 10 L