Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean GK
Click to view available options
Volume (métrique):
10 kg
Conditionnement:
10kg
Description
- Détergent alcalin, poudre
- Le Neodisher LaboClean GK est utilisé pour le nettoyage de la verrerie de laboratoire lors de la désinfection des machines à laver
- Exempt de surfactant
- Élimine les résidus de milieux nutritifs, de cultures et de tissus cellulaires, de contaminants radioactifs, de colorants organiques et d’impuretés pigmentaires
- Dosage de 2 à 5 g/l
- Facile à rincer
- Convient aux ustensiles en verre, céramique, quartz et plastiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Neodisher GK |
| Forme | Poudre |
| pH | 10,8 à 11,9 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Agents de blanchiment à base de chlore, phosphates |
| Concentration | 1 à 4 g/L |
| Type de conteneur | Godet |
| Densité | 915 à 965 g/L |
| Description | 280 x 270 mm |
| À utiliser avec (application) | Élimine les résidus de milieux de culture, les résidus de cultures cellulaire et tissulaire, la contamination radioactive, les colorants organiques et la contamination de pigments. Facile à rincer |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher LaboClean GK
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: trisodium phosphate,troclosene sodium