Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean LA
Code produit 11845291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 kg
Conditionnement:
3kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11845291 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11845291 Fournisseur Dr.Weigert™ Code fournisseur 410681
 Article restreint
En stock
Agent de nettoyage alcalin sous forme de poudre pour une utilisation dans des machines à laver spéciales. L’agent de nettoyage Weigert™ Neodisher™ LaboClean™ LA élimine les huiles, les graisses, les résines, la paraffine et les colorants organiques.
  • Détergent alcalin, poudre
  • neodisher LaboClean LA est utilisé pour le nettoyage de la verrerie de laboratoire.
  • Polycarboxylates, phosphates et surfactants non ioniques
  • Convient aux ustensiles en verre, céramique, quartz et plastiques
  • Dosage de 2 à 5 g/l
  • Contient des proportions élevées d’émulsifiants et d’agents de dispersion
  • Présente une action antimousse
  • Pour la verrerie de laboratoire et les ustensiles de laboratoire destinés aux laboratoires de l’industrie de transformation des denrées alimentaires, aux industries cosmétiques, pharmaceutiques et minérales et à d’autres laboratoires
Spécification
Type de produit Neodisher LA
Forme Poudre
Stérilité Non stériles
Composition Polycarboxylates, surfactants non ioniques, phosphates
Concentration 2 à 5 g/L
Type de conteneur Godet
Description 220 x 140 mm
À utiliser avec (application) Convient à l’élimination des résidus gras et huileux, des résines et de la paraffine
Conditionnement 4/boîte
Quantité 4/boîte
Volume (métrique) 3 kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • neodisher LaboClean LA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodium hydroxide