Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FLA
Description
- Détergent alcalin, concentrat liquide
- LE Neodisher LaboClean FLA est utilisé pour le nettoyage lors de la désinfection des machines à laver
- Exempt de phosphates, de surfactants et de chlore actif
- Élimine les résidus organiques, particulièrement adaptés au nettoyage des cages animales pour souris ou rats en PSU, PC, polyétherimide, PPSU ou acier inoxydable
- Dosage compris entre 2 et 6 ml/l
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | 12,3 à 12,8 |
| Stérilité | Non stériles |
| Aspect | Incolore |
| Composition | Polycarboxylates, hydroxyde de potassium |
| Concentration | 1 à 6 ml/l |
| Type de conteneur | Tambour |
| Contenu et stockage | À stocker entre 0°C et 30°C. Utilisable pendant 3 ans lorsqu’il est stocké comme recommandé |
| Densité | 1,4 g/cm3 (20°C) |
| Description | 584 x 935 mm |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher LaboClean FLA
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide