Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LM 3
Click to view available options
Volume (métrique):
10 L
Conditionnement:
10L
Description
Spécification
Spécification
| Type de produit | Neodisher LM 3 |
| Forme | Liquide |
| pH | 12,3 à 13,3 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Surfactants amphotères < 5 % |
| Concentration | 2 à 200 ml/l |
| Densité | 1,1 g/cm3 |
| Description | 310 x 230 x 180 mm |
| Filtré | À filtre |
| Volume (métrique) | 10 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher LM 3
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH208-Contient N-(2-hydroxyethyl)-N-¢2-¢(1-oxooctyl)amino!ethyl-ß-alanine. Peut produire une réaction allergique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium cumenesulfonate, N-(2-hydroxyethyl)-N-¢2-¢(1-oxooctyl)amino!ethyl-ß-alanine, potassium hydrox